Få mere at vide
2-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401608
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
Artikelnummer. 11401608
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13897.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.167 g/mol
Det katalytiske system af disubstituerede aromater blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering. Den samlede syntese af (± )-heliannuol D og dens epimer er blevet færdiggjort i 9 trin og 12% samlet udbytte fra 2-methylanisol. Den termiske aktivering af 2-methylanisol (°60 C) med Ir(III)-komplekset TpMe2Ir (C6H5)2(N2)(1; TpMe2= hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borat) gav en blanding af hydridkomplekser. Den totale syntese af den phenoliske sesquiterpen mutisianthol er blevet opnået i 12 trin fra den let tilgængelige 2-methylanisol. Det katalytiske system blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det katalytiske system af disubstituerede aromater blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering. Den samlede syntese af (± )-heliannuol D og dens epimer er blevet færdiggjort i 9 trin og 12% samlet udbytte fra 2-methylanisol. Den termiske aktivering af 2-methylanisol (°60 C) med Ir(III)-komplekset TpMe2Ir (C6H5)2(N2)(1; TpMe2= hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borat) gav en blanding af hydridkomplekser. Den totale syntese af den phenoliske sesquiterpen mutisianthol er blevet opnået i 12 trin fra den let tilgængelige 2-methylanisol. Det katalytiske system blev optimeret til 2-methylanisol-reduktionen ved et korrekt valg af amin/Rh-forholdet, som skulle være højt nok til at stabilisere meget små kolloide rhodiumpartikler og lavt nok til at undgå deaktivering.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-58-5
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.167
MDL nummer MFCD00008373
InChI nøgle DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
IUPAC navn 1-methoxy-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylanisole
Tæthed 0.985
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 51°C (123°F)
Brydningsindeks 1.517
Mængde 250 g
FN nummer UN3271
Beilstein 1857415
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%