Få mere at vide
2-Methylanisol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523291 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10523291 5 g Glasflaske 5g
10091150 100 g Glasflaske 100g
10713891 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10523291 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 578-58-5 | C8H10O | 122.17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 578-58-5
Molekylær formel C8H10O
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00008373
InChI nøgle DTFKRVXLBCAIOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylanisole, o-methylanisole, 2-methoxytoluene, o-cresol methyl ether, o-cresyl methyl ether, anisole, o-methyl, benzene, 1-methoxy-2-methyl, methyl o-tolyl ether, o-methoxytoluene, 2-methylmethoxybenzene
PubChem CID 33637
IUPAC navn 1-methoxy-2-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylanisole
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9800g/mL
Kogepunkt 170°C to 172°C
Flammepunkt 51°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4OCH3
Brydningsindeks 1.5160 to 1.518
Mængde 5 g
Beilstein 06, 352
Specifik vægtfylde 0.98
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 122.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.