Få mere at vide
2-Methylaminobenzoic Acid, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 119-68-6 |
| Smeltepunkt | 170°C to 175°C |
| MDL nummer | MFCD00002424 |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 2-Methylaminobenzoic acid, N-Methylanthranilic acid, 2-Methylaminobenzoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 151.16 |
| Grad | Research |