Få mere at vide
2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(methylamino)benzene-1-sulfonamide |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O2S/c1-9-6-4-2-3-5-7(6)12(8,10)11/h2-5,9H,1H3,(H2,8,10,11) |
| Formel vægt | 186.0463 |