missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Methylamino-5-nitrophenyl)phenylmethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Methylamino-5-nitrophenyl)phenylmethanone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N2O3/c1-15-13-8-7-11(16(18)19)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3 |
| Formel vægt | 256.0848 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?