Få mere at vide
2'-methylacetophenon, 98%
Artikelnummer. 10722515 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10722515 5 g Glasflaske 5g
10606522 25 g Glasflaske 25g
10147953 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10722515 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 126160050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-16-2
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.18
MDL nummer MFCD00008734
InChI nøgle YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
IUPAC navn 1-(2-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methylacetophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0260g/mL
Kogepunkt 214 °C
Flammepunkt 75 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H4COCH3
Brydningsindeks 1,5290 til 1,533
Mængde 5 g
Beilstein 07, 306
Specifik vægtfylde 1.026
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske