Få mere at vide
2'-methylacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11379579
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11379579 5 g 5g
11459203 25 g 25g
11469203 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11695.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 577-16-2 | C9H10O | 134,178 g/mol
2'-Methylacetophenon kan bruges i vanilje, kirsebær, mandel, kumarin og forskellige nødde nuancer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2 -Methylacetophenon kan bruges
i ′vanilje, kirsebær, mandel, kumarin og forskellige nøddenuancer.
Opløselighed
Opløselig i ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 577-16-2
Molekylær formel C9H10O
Molekylvægt (g/mol) 134.178
MDL nummer MFCD00008734
InChI nøgle YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methylacetophenone, 1-o-tolyl ethanone, 2-methylacetophenone, o-methylacetophenone, 2-acetyltoluene, o-acetyltoluene, 1-2-methylphenyl ethanone, ethanone, 1-2-methylphenyl, 2'-methylacetylphenone, acetophenone, 2'-methyl
PubChem CID 11340
IUPAC navn 1-(2-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC=CC=C1C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methylacetophenone
Tæthed 1.02
Kogepunkt 214°C
Flammepunkt 75°C (167°F)
Brydningsindeks 1.5318
Mængde 5 g
Beilstein 907005
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol. Insoluble in water.
Formel vægt 134.18
Procent renhed 98%