Få mere at vide
2'-Methylacetanilid, 98+%
Artikelnummer. 11419040
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11419040 100 g 100g
11409040 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419040 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13235.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 120-66-1 | C9H11NO | 149,193 g/mol
Acetanilid bruges som en hæmmer af peroxider og stabilisator til celluloseesterlakker. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af gummiacceleratorer, farvestoffer og farvestof mellemprodukter og kamfer. Det bruges som en forløber i penicillinsyntese og andre lægemidler, herunder smertestillende midler og mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Acetanilid anvendes som en hæmmer af peroxider og stabilisator til celluloseesterlakker. Det bruges som et mellemprodukt til syntese af gummiacceleratorer, farvestoffer og farvestof mellemprodukter og kamfer. Det bruges som en forløber i penicillinsyntese og andre lægemidler, herunder smertestillende midler og mellemprodukter.
Opløselighed Det er let
opløseligt i acetone, chloroform, toluen, benzen.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Stabil under almindelige forhold.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 120-66-1
Molekylær formel C9H11NO
Molekylvægt (g/mol) 149.193
MDL nummer MFCD00014961
InChI nøgle BPEXTIMJLDWDTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-acetotoluidide, 2'-methylacetanilide, n-o-tolyl acetamide, n-2-methylphenyl acetamide, acetyl-o-toluidine, n-acetyl-o-toluidine, o-acetotoluide, acetamide, n-2-methylphenyl, o-methylacetanilide, n-o-tolylacetamide
PubChem CID 8443
IUPAC navn N-(2-methylphenyl)acetamid
SMIL CC1=CC=CC=C1NC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methylacetanilide
Smeltepunkt 109 °C til 112 °C
Tæthed 1.16
Kogepunkt 296 °C
Mængde 100 g
Beilstein 2207054
Merck Index 14,74
Opløselighedsinformation Det er let opløseligt i acetone, kloroform, toluen og benzen.
Formel vægt 149.19
Procent renhed ≥98%