Få mere at vide
2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, TRC
Artikelnummer. 30138519
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138519 10 g
30136934 25 g
30005888 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138519 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM32046510G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 101-98-4
Molekylær formel C10 H15 N O
Molekylvægt (g/mol) 165.23
Synonym Ethanol, 2-[methyl(phenylmethyl)amino]-, Ethanol, 2-(benzylmethylamino)- (6CI,7CI,8CI), 2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, 2-(Benzylmethylamino)ethanol, 2-(N-Methylbenzylamino)ethanol, 2-(N-benzyl-N-methylamino)ethanol, Benzyl(2-hydroxyethyl)methylamine, N-Benzyl-N-methyl(2-hydroxyethyl)amine, N-Benzyl-N-methyl-2-aminoethanol, N-Benzyl-N-methylethanolamine, N-Methyl-N-benzylethanolamine, β-(N-Benzyl-N-methylamino)ethanol
IUPAC navn 2-[benzyl(methyl)amino]ethanol
SMIL CN(CCO)Cc1ccccc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3
Formel vægt 165.1154