Få mere at vide
2-[Methyl(phenylmethyl)amino]ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N-Benzyl-N-methyl-ethanolamine (2-[benzyl(methyl)amino]ethanol) |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11(7-8-12)9-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,12H,7-9H2,1H3 |
| Formel vægt | 165.1154 |