missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-methyl-N-phenylalanine, TRC

Artikelnummer. 30179496
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179496 1 g
30179085 500 mg
30179386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3567301G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 59081-61-7
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
IUPAC navn 2-anilino-2-methylpropanoic acid
SMIL CC(C)(Nc1ccccc1)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-methyl-N-phenylalanine
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-10(2,9(12)13)11-8-6-4-3-5-7-8/h3-7,11H,1-2H3,(H,12,13)
Mængde 1 g
Formel vægt 179.0946
Forsendelsestilstand Room Temperature
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.