CAS RN 59081-61-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-methyl-N-phenylalanine, TRC
CAS: 59081-61-7 Molekylær formel: C10H13NO2 Molekylvægt (g/mol): 179.22 IUPAC navn: 2-anilino-2-methylpropanoic acid SMIL: CC(C)(Nc1ccccc1)C(=O)O