Få mere at vide
2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin-3-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Deltag i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
Deltag i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen.
Opløselighed
Sparsomt opløselig (6,1E-4 g/L) (25 °C).
Bemærk
Luftfølsom. Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde |
| Smeltepunkt | 45 °C til 48 °C |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Sparsomt opløseligt (6,1E-4g/L) (25 °C). |
| Formel vægt | 189.14 |
| Procent renhed | 97% |