Få mere at vide
2-methyl-6-(trifluormethyl)nicotinaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10763512
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10763512 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10763512 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00323DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
CAS 545394-83-0
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H6F3NO
MDL nummer MFCD11035943
Mængde 1 g
Synonym 2-methyl-6-trifluoromethyl nicotinaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carbaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl pyridine-3-carboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methyl-6-trifluoromethyl
InChI nøgle HHGVNSFXEFHMGQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(C=O)C=CC(=N1)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-methyl-6-(trifluormethyl)pyridin-3-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 189.14
PubChem CID 28875322
Formel vægt 189.14