Få mere at vide
2-Methyl-6-quinolincarbaldehyd,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10173034
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10173034 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10336864 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
2 options
Artikelnummer. 10173034
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC28404CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 108166-03-6
Molekylær formel C11H9NO
Molekylvægt (g/mol) 171.20
MDL nummer MFCD08060502
InChI nøgle WAPQHBBEWPVBTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-quinolinecarbaldehyde, 2-methyl-6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methylquinoline-6-carboxaldehyde, 6-quinolinecarboxaldehyde,2-methyl, 6-quinolinecarboxaldehyde, 2-methyl, acmc-1bu0b, 6-formyl-2-methylquinoline, 2-methyl-quinoline-6-carbaldehyde
PubChem CID 7537486
IUPAC navn 2-methylquinolin-6-carbaldehyd
SMIL CC1=CC=C2C=C(C=O)C=CC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-quinolinecarbaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 171.2
Procent renhed 97%