Få mere at vide
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 154.0°C to 157.0°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glass bottle |
| Lineær formel | CH3C6H3(NO2)CO2H |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 09,I,189 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: <0.1g/100mL (20°C). |
| Formel vægt | 181.15 |
| Vis mere |