Få mere at vide
2-Methyl-6-nitrobenzoesyre, 98%
Artikelnummer. 11332566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11332566 25 g 25g
11312566 1 g 1g
11322566 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11332566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06563.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 13506-76-8 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13506-76-8
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007267
InChI nøgle CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-6-nitrobenzoic acid, 6-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-6-nitro, 6-methyl-2-nitrobenzoic acid, 2-methyl-6-nitro-benzoic acid, o-toluic acid, 6-nitro, 2-methyl-6-nitrobenzoicacid, unii-jm85y56dx1, nitrotoluylsaure, nitro-ortho-toluic acid
PubChem CID 16097
SMIL CC1=C(C(=CC=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 153 °C til 156 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2050804
Formel vægt 181.15
Procent renhed 98%