Få mere at vide
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11456000
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11456000 1 g 1g
11466000 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456000 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26564.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13055-63-5
Molekylær formel C9H7F3O2
Molekylvægt (g/mol) 204.148
MDL nummer MFCD01631589
InChI nøgle STJUSBSLJXOSDU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2775585
IUPAC navn 2-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Smeltepunkt 123°C to 125°C
Mængde 1 g
Synonym 2-methyl-5-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethyl, 2-methyl-5-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem4533, acmc-20a5co, intermediates-zcf02008, 5-trifluoromethyl-2-methylbenzoic acid, benzoic acid,2-methyl-5-trifluoromethyl, 2-methyl-5-trifluoromethyl benzoicacid
Formel vægt 204.15
Procent renhed 97%