Få mere at vide
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11425566
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11425566 5 g 5g
11415566 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11425566 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20709.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25449-96-1
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.154
MDL nummer MFCD00134580
InChI nøgle BCLCKENDTZITFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-4-methylbenzotrifluoride, 2-methyl-5-trifluoromethyl aniline, benzenamine, 2-methyl-5-trifluoromethyl, 2-methyl-5-trifluoromethyl phenylamine, pubchem4494, intermediates-zcf02681, acmc-209gk1, 5-trifluoromethyl-o-toluidine, 5-trifluoromethyl-2-methylaniline
PubChem CID 2735933
IUPAC navn 2-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)C(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 36°C to 40°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Formel vægt 175.16
Procent renhed 98%