Få mere at vide
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15457017
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15457017 5 g 5g
15447017 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457017 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34102.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 195622-41-4
Molekylær formel C9H7F3O3
Molekylvægt (g/mol) 220.147
MDL nummer MFCD18399742
InChI nøgle IBHIJPBIQCIAES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-trifluoromethoxy
PubChem CID 58839058
IUPAC navn 2-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 220.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.