Få mere at vide
2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10511702
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10511702 1 g 1g
10293062 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511702 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC14904DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 321309-42-6
Molekylær formel C12H10O2
Molekylvægt (g/mol) 186.21
MDL nummer MFCD02681964
InChI nøgle QRBXYIYZWZGINC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795313
IUPAC navn 2-methyl-5-phenylfuran-3-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=C(O1)C2=CC=CC=C2)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-phenyl-3-furaldehyde
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Synonym 2-methyl-5-phenyl-3-furaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-furan-3-carbaldehyde, 2-methyl-5-phenyl-3-furancarboxaldehyde, 3-furancarboxaldehyde,2-methyl-5-phenyl, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl-5-phenyl
Formel vægt 186.21
Procent renhed 97%