Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11996111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996111 1 g 1g
11906121 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996111 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 445170010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 957062-84-9
Molekylær formel C13H18BNO4
Molekylvægt (g/mol) 263.1
InChI nøgle LYFUUPOOXAXEEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 2-methyl-5-nitrophenyl boric acid pinacol ester, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 2-methyl-5-nitrophenylboronate, pubchem18757, 2-methyl-5-nitrophenylboronicacidpinacolester, 2-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitro-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-2-methyl-5-nitrophenyl
PubChem CID 17750269
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(2-methyl-5-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 90.0°C to 92.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 263.1
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-5-nitrophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.