Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluorid, 98%
Beskrivelse
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestofområdet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområdet
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Opbevar væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN2811 |
| Beilstein | 2506013 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 205.14 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |