Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 98%
Artikelnummer. 15442349
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442349 5 g 5g
15432349 1 g 1g
15452349 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15442349 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64924.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89976-12-5 | C8H6F3NO2 | 205.136 g/mol
Ansat som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemisk, farmaceutisk og farvestofområdet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Anvendes som et
vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområdet
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Opbevar væk fra vand/fugt. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89976-12-5
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.136
MDL nummer MFCD01631684
InChI nøgle SVQCVQCIZWSPPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzotrifluoride, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-trifluoromethyl-4-nitrotoluene, 4-nitro-2-trifluoromethyl toluene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-methyl-4-nitro-2-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-methylnitrobenzene, 2-trifluoromethyl-1-methyl-4-nitrobenzene, pubchem4444
PubChem CID 2775447
IUPAC navn 1-methyl-4-nitro-2-(trifluormethyl)benzen
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitrobenzotrifluoride
Farve Hvid
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2506013
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 205.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof