Få mere at vide
2-methyl-5-nitrobenzoesyre, 99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10227220 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10227220 5 g Glasflaske 5g
10007352 1 g Glasflaske 1g
10105553 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10227220 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 276570050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 1975-52-6
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.15
MDL nummer MFCD00007371
InChI nøgle DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 176 °C til 180 °C
Farve Gul til Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(NO2)CO2H
Mængde 5 g
Beilstein 09, 471
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 181.15
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver