Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrobenzoesyre, 98+%
Artikelnummer. 11352677
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352677 5 g 5g
11342677 1 g 1g
11362677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11352677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11862.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-08-2026
CAS: 1975-52-6 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1975-52-6
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00007371
InChI nøgle DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
PubChem CID 519683
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 176°C to 181°C
Mængde 5 g
Beilstein 2451300
Formel vægt 181.15
Procent renhed ≥98%