Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrobenzensulfonylchlorid, 97 %
Artikelnummer. 11447816
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447816 5 g 5g
11457816 25 g 25g
11467816 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447816 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14760.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 121-02-8 | C7H6ClNO4S | 235,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-02-8
Molekylær formel C7H6ClNO4S
Molekylvægt (g/mol) 235.64
MDL nummer MFCD00051695
InChI nøgle WPGVQDHXOUAJBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 5-nitro-o-toluenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitrobenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid, o-toluenesulfonyl chloride, 5-nitro, 4-nitrotoluen-2-sulfonylchlorid, 4-nitrotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-nitrotoluen-2-sulfochlorid czech, 2-methyl-5-nitrophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 8457
IUPAC navn 2-methyl-5-nitrobenzensulfonylchlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1S(Cl)(=O)=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 42°C to 46°C
Kogepunkt 135°C to 137°C (0.7 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2697079
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 235.65
Procent renhed 97%