Få mere at vide
2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonamide |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O4S/c1-5-2-3-6(9(10)11)4-7(5)14(8,12)13/h2-4H,1H3,(H2,8,12,13) |
| Formel vægt | 216.0205 |