Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, 96%
Artikelnummer. 15499917
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15499917 1 g 1g
15409927 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499917 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H53160.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 100960-11-0
Molekylær formel C7H8BNO4
Molekylvægt (g/mol) 180.954
MDL nummer MFCD00757435
InChI nøgle HRJFQIRIDFXMNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-nitrophenyl boronic acid, 2-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid, 2-methyl-5-nitrophenyl boranediol, boronic acid,b-2-methyl-5-nitrophenyl, 5-nitro-2-methyl-phenylboronic acid, 2-dimethyl-3-nitrophenylboronic acid, 2-borono-4-nitrotoluene, acmc-2097th, 3-borono-4-methylnitrobenzene, 2-methyl-5-nitrophenyl-boronic acid
PubChem CID 2773513
IUPAC navn (2-methyl-5-nitrophenyl)boronic acid
SMIL B(C1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Mængde 1 g
Formel vægt 180.96
Procent renhed 96%