Få mere at vide
2-Methyl-5-nitroanilin, 98+%
Beskrivelse
Det anvendes i organisk syntese. 5-Nitro-o-toluidin finder anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Pigment Red 17 (CI 12 390) og Pigment Red 22 (CI 12 315). Den bruges også sammen med visse CI-koblingskomponenter. Det fungerer også som en forløber for et bredt udvalg af azofarvestoffer af forskellige røde, gule, orange, violette og brune nuancer. Det kan også anvendes som analytisk standard for de overfladeaktive middelmedierede transformationer (-254 nm) af 2,4-dinitrotoluen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes i organisk syntese. 5-Nitro-o-toluidin finder anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Pigment Red 17 (CI 12 390) og Pigment Red 22 (CI 12 315). Den bruges også sammen med visse CI-koblingskomponenter. Det fungerer også som en forløber for et bredt udvalg af azofarvestoffer af forskellige røde, gule, orange, violette og brune nuancer. Det kan også anvendes som analytisk standard for de overfladeaktive middelmedierede transformationer (-254 nm) af 2,4-dinitrotoluen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. (< 0,1 g/100 ml ved 19 °C). Opløselighed i
methanol,
næsten gennemsigtig Bemærkninger
C.I. 37105. Følsom over for fugt og lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-5-nitroaniline |
| Smeltepunkt | 105 °C til 108 °C |
| Lugt | Karakteristik |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2660 |
| Beilstein | 879021 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. (<0,1 g/100 ml ved 19 °C). Opløselighed i methanol, næsten gennemsigtighed |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | ≥98% |