Få mere at vide
2-Methyl-5-nitroanilin, 98+%
Artikelnummer. 11389579
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11389579 2500 g 2500g
11453318 100 g 100g
11463318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11389579 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17726.0E
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-55-8 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Det anvendes i organisk syntese. 5-Nitro-o-toluidin finder anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Pigment Red 17 (CI 12 390) og Pigment Red 22 (CI 12 315). Den bruges også sammen med visse CI-koblingskomponenter. Det fungerer også som en forløber for et bredt udvalg af azofarvestoffer af forskellige røde, gule, orange, violette og brune nuancer. Det kan også anvendes som analytisk standard for de overfladeaktive middelmedierede transformationer (-254 nm) af 2,4-dinitrotoluen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i organisk syntese. 5-Nitro-o-toluidin finder anvendelse som et mellemprodukt i syntesen af Pigment Red 17 (CI 12 390) og Pigment Red 22 (CI 12 315). Den bruges også sammen med visse CI-koblingskomponenter. Det fungerer også som en forløber for et bredt udvalg af azofarvestoffer af forskellige røde, gule, orange, violette og brune nuancer. Det kan også anvendes som analytisk standard for de overfladeaktive middelmedierede transformationer (-254 nm) af 2,4-dinitrotoluen.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. (< 0,1 g/100 ml ved 19 °C). Opløselighed i
methanol,
næsten gennemsigtig Bemærkninger
C.I. 37105. Følsom over for fugt og lys. Opbevares væk fra oxidationsmidler og baser. Opbevar beholderen tæt lukket på et køligt, tørt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-55-8
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007741
InChI nøgle DSBIJCMXAIKKKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-4-nitrotoluene, 5-nitro-o-toluidine, fast scarlet g, pnot, scarlet g base, 2-methyl-5-nitrobenzenamine, 4-nitro-2-aminotoluene, devol scarlet b, diabase scarlet g, scarlet base nsp
PubChem CID 7444
ChEBI CHEBI:66891
IUPAC navn 2-methyl-5-nitroanilin
SMIL CC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-5-nitroaniline
Smeltepunkt 105 °C til 108 °C
Lugt Karakteristik
Mængde 2500 g
FN nummer UN2660
Beilstein 879021
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. (<0,1 g/100 ml ved 19 °C). Opløselighed i methanol, næsten gennemsigtighed
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%