Få mere at vide
2-methyl-4-(trifluormethoxy)anilin, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7027162
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11410128
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23706.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 86256-59-9 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86256-59-9
Molekylær formel C8H8F3NO
Molekylvægt (g/mol) 191.153
MDL nummer MFCD01631541
InChI nøgle IIDBMILLZRYZCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-trifluoromethoxy aniline, 2-methyl-4-trifluoromethoxy benzenamine, 4-trifluoromethoxy-2-methylaniline, 4-trifluoromethoxy-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-trifluoromethoxy, 2-methyl-4-trifluoromethoxy phenylamine, pubchem8512, ksc495s8h, 2-amino-5-trifluoromethoxy toluene
PubChem CID 2775546
IUPAC navn 2-methyl-4-(trifluormethoxy)anilin
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)OC(F)(F)F)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Mængde 1 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 191.15
Procent renhed ≥97%