Få mere at vide
2-Methyl-4-nitrobenzoesyre, 97%
Artikelnummer. 15464067
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464067 1 g 1g
15474067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15464067 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31332.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-09-2026
CAS: 1975-51-5 | C8H7NO4 | 181,147 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1975-51-5
Molekylær formel C8H7NO4
Molekylvægt (g/mol) 181.147
MDL nummer MFCD00210697
InChI nøgle XXXOBNJIIZQSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-nitrobenzoic acid, 4-nitro-o-toluic acid, 2-methyl-4-nitro-benzoic acid, 2-methyl-4-nitrobenzoicacid, 4-nitro-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 2-methyl-4-nitro, pubchem8363, acmc-1bsab, 2-carboxy-5-nitrotoluene, 2-methyl4-nitrobenzoic acid
PubChem CID 74790
SMIL CC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-nitrobenzoic acid
Smeltepunkt 152°C to 155°C
Lugt Odorless
Mængde 1 g
Formel vægt 181.15
Procent renhed 97%