Få mere at vide
2-Methyl-4-nitroanilin, 99%
Artikelnummer. 10513721 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10513721 5 g 5g
10081940 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10513721 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 163950050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.38 DKK
    157.65 DKK / 5g
    Spare 17.73 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 99-52-5 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-52-5
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007734
InChI nøgle XTTIQGSLJBWVIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-5-nitrotoluene, 4-nitro-o-toluidine, 5-nitro-2-aminotoluene, p-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-4-nitro, fast red rl base, 1-amino-2-methyl-4-nitrobenzene, diabase red rl, ansibases red rl, devol red rl
PubChem CID 7441
IUPAC navn 2-methyl-4-nitroanilin
SMIL CC1=CC(=CC=C1N)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-4-nitroaniline
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129 °C til 133 °C
Farve Brun eller Khaki til Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(NO2)NH2
Mængde 5 g
Beilstein 12, 846
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i varm fortyndet saltsyre, opløselig i ethanol
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Fine Needles
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-4-nitroaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.