Få mere at vide
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11489547
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11489547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B22054.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2′-Methyl-4′-nitroacetanilide acts as the reactant in the synthesis of TNT isomers.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, acids, bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2719-15-5
Molekylær formel C9H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 194.19
MDL nummer MFCD00033896
InChI nøgle JZEOVPGWIWSSAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-methyl-4-nitrophenyl acetamide, 4'-nitro-o-acetotoluidide, n1-2-methyl-4-nitrophenyl acetamide, acetamide, n-2-methyl-4-nitrophenyl, 2'-methyl-4'-nitroacetanilide, acetyl-p-nitro-o-toluidine, 2-methyl-4-nitroacetanilide, o-acetotoluidide, 4'-nitro, acetamide,n-2-methyl-4-nitrophenyl, maybridge1_001434
PubChem CID 75936
IUPAC navn N-(2-methyl-4-nitrophenyl)acetamide
SMIL CC(=O)NC1=CC=C(C=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methyl-4'-nitroacetanilide
Smeltepunkt 198°C to 200°C
Mængde 25 g
Formel vægt 194.19
Procent renhed 97%