Få mere at vide
2'-Methyl-4'-nitroacetanilide, 97%, Thermo Scientific™
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
2′-Methyl-4′-nitroacetanilide acts as the reactant in the synthesis of TNT isomers.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, acids, bases.
2′-Methyl-4′-nitroacetanilide acts as the reactant in the synthesis of TNT isomers.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, acids, bases.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Methyl-4'-nitroacetanilide |
| Smeltepunkt | 198°C to 200°C |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 194.19 |
| Procent renhed | 97% |