Få mere at vide
2-Methyl-3-trifluormethylanilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8F3N/c1-5-6(8(9,10)11)3-2-4-7(5)12/h2-4H,12H2,1H3 |
| Formel vægt | 175.0609 |