Få mere at vide
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15444147
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15444147 250 mg 250mg
11315165 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15444147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31552.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 771572-43-1
Molekylær formel C9H10F3N
Molekylvægt (g/mol) 189.181
MDL nummer MFCD06213551
InChI nøgle WXYVXJSOJCMWGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, 2-methyl-3-trifluoromethylbenzylamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl methylamine
PubChem CID 46737516
IUPAC navn [2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
SMIL CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)CN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Brydningsindeks 1.4812
Mængde 250 mg
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 189.18
Procent renhed 97%