Få mere at vide
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400461
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400461 1 g 1g
11410461 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11400461 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20009.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54396-44-0
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.154
MDL nummer MFCD00153216
InChI nøgle TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
IUPAC navn 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Smeltepunkt 37°C to 40°C
Kogepunkt 62°C to 64°C (4 mmHg)
Flammepunkt 98°C (208°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2832865
Formel vægt 175.16
Procent renhed 98%