Få mere at vide
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985211 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11985211 5 g 5g
11975211 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11985211 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 263800050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 54396-44-0
Molekylær formel C8H8F3N
Molekylvægt (g/mol) 175.16
InChI nøgle TWLDBACVSHADLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-trifluoromethyl aniline, 3-amino-2-methylbenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-o-toluidine, 3-amino-2-methyl benzotrifluoride, 2-methyl-3-trifluoromethyl-phenylamine, 2-methyl-3 trifluoromethyl aniline, 2-methyl-3-trifluoromethyl benzenamine, benzenamine, 2-methyl-3-trifluoromethyl
PubChem CID 2735932
IUPAC navn 2-methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
SMIL CC1=C(C=CC=C1N)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 39.0°C to 41.0°C
Farve White
Kogepunkt 108.0°C to 110.0°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Brydningsindeks 1.4825
Mængde 5 g
Formel vægt 175.16
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.