Få mere at vide
2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15415657
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15415657
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H32888.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1017778-01-6
Molekylær formel C10H9F3O
Molekylvægt (g/mol) 202.176
MDL nummer MFCD09832283
InChI nøgle CTVIRJUXTNXDAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-methyl-3'-trifluoromethyl acetophenone, 1-2-methyl-3-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-acetyl-2-methyl-3-trifluoromethyl benzene
PubChem CID 46737515
IUPAC navn 1-[2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMIL CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Methyl-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Brydningsindeks 1.4698
Mængde 5 g
Formel vægt 202.17
Procent renhed 97%