Få mere at vide
2-Methyl-3-nitrophenyleddikesyre, 96%
Artikelnummer. 15482179
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482179 25 g 25g
15472179 5 g 5g
15492179 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482179 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64810.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
CAS: 23876-15-5 | C9H9NO4 | 195,174 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23876-15-5
Molekylær formel C9H9NO4
Molekylvægt (g/mol) 195.174
MDL nummer MFCD07782132
InChI nøgle LWIOFILTAJJDLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrophenylacetic acid, 2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-2-methyl-3-nitrophenyl acetic acid, 2-methyl-3-nitro-benzeneacetic acid, 3-nitro-o-tolyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro, 2-methyl-3-nitrophenylaceticacid, 2-methyl-3-nitrobenzeneacetic acid, 2-methyl-3-nitro phenyl acetic acid, pubchem18230
PubChem CID 13530897
SMIL CC1=C(C=CC=C1[N+](=O)[O-])CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid
Smeltepunkt 132 °C til 136 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2581973
Formel vægt 195.17
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof