Få mere at vide
2-Methyl-3-nitrophenyleddikesyre, 96%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-3-nitrophenylacetic acid |
| Smeltepunkt | 132°C to 136°C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 2581973 |
| Formel vægt | 195.17 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Fast stof |