Få mere at vide
2-methyl-3-nitrobenzylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10429690 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10429690 5 g 5g
10376641 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10429690 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187400050
Kemiske identifikatorer
CAS 60468-54-4
Molekylær formel C8H8ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 185.61
MDL nummer MFCD00007165
InChI nøgle XZNDXQGZPOZITR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitrobenzene, alpha-chloro-2-methyl-3-nitrotoluene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro-benzene, 2-methyl-3-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-2-methyl-3-nitro, acmc-1b2j5, ksc497o8t, 2-chloromethyl-6-nitrotoluene
PubChem CID 108947
IUPAC navn 1-(chlormethyl)-2-methyl-3-nitrobenzen
SMIL CC1=C(CCl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 42°C to 47°C
Flammepunkt >109°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel CH3C6H3(NO2)CH2Cl
Mængde 5 g
Formel vægt 185.61
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-nitrobenzyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.