Få mere at vide
2-Methyl-3-nitrobenzotrifluorid, 97%
Artikelnummer. 11469157
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469157 25 g 25g
11444807 1 g 1g
11459157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11469157 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21267.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6656-49-1 | C8H6F3NO2 | 205,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6656-49-1
Molekylær formel C8H6F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 205.14
MDL nummer MFCD00042322
InChI nøgle KQUQBPVYIURTNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitrobenzotrifluoride, 2-nitro-6-trifluoromethyltoluene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-6-trifluoromethyl toluene, 2-methyl-3-trifluoromethyl nitrobenzene, benzene, 2-methyl-1-nitro-3-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-3-nitro-o-xylene, 3-trifluoromethyl-2-methyl-1-nitrobenzene, pubchem4816, 2-methyl-3-nitro-benzotrifluoride
PubChem CID 81171
IUPAC navn 2-methyl-1-nitro-3-(trifluormethyl)benzen
SMIL CC1=C(C=CC=C1C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitrobenzotrifluoride
Kogepunkt 86 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.478
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Beilstein 2457216
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 205.14
Procent renhed 97%