Få mere at vide
2-Methyl-3-nitroanisole, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11974711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 11974711
Brand: Thermo Scientific Acros 151770100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4837-88-1
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
MDL nummer MFCD00007159
InChI nøgle HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitrotoluene, benzene, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro-benzene, anisole, 2-methyl-3-nitro, 6-methoxy-2-nitrotoluene, 1-meo-2-me-3-no2-benzene, 3-nitro-2-methyl anisole, 3-methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-3-nitroanisole 2-methoxy-6-nitrotoluene
PubChem CID 78554
IUPAC navn 1-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene
SMIL COC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitroanisole
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54.0°C to 55.0°C
Farve Brown to Yellow
Flammepunkt >112°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Lineær formel CH3C6H3(NO2)OCH3
Mængde 10 g
Beilstein 06,I,178
Formel vægt 167.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-nitroanisole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.