Få mere at vide
2-Methyl-3-nitroanisole, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11309525
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11309525
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L18792.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4837-88-1
Molekylær formel C8H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 167.16
MDL nummer MFCD00007159
InChI nøgle HQCZLEAGIOIIMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-nitroanisole, 2-methoxy-6-nitrotoluene, benzene, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro, 1-methoxy-2-methyl-3-nitro-benzene, anisole, 2-methyl-3-nitro, 6-methoxy-2-nitrotoluene, 1-meo-2-me-3-no2-benzene, 3-nitro-2-methyl anisole, 3-methoxy-2-methyl-1-nitrobenzene, 2-methyl-3-nitroanisole 2-methoxy-6-nitrotoluene
PubChem CID 78554
IUPAC navn 1-methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene
SMIL COC1=CC=CC(=C1C)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitroanisole
Smeltepunkt 52°C to 54°C
Kogepunkt 94°C to 96°C (0.5 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 2328599
Formel vægt 167.16
Procent renhed ≥98%