Få mere at vide
2-Methyl-3-nitroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11404143
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404143 25 g 25g
11414143 100 g 100g
11424143 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11404143 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10347.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-83-8
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007731
InChI nøgle HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
IUPAC navn 2-methyl-3-nitroaniline
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitroaniline
Smeltepunkt 88°C to 91°C
Tæthed 1.378
Kogepunkt 305°C
Lugt Characteristic
Mængde 25 g
FN nummer UN2660
Beilstein 388393
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%