Få mere at vide
2-Methyl-3-nitroanilin, 97%
Artikelnummer. 10153630 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10153630 25 g Glasflaske 25g
10239823 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10153630 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 152020250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 603-83-8 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 603-83-8
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00007731
InChI nøgle HFCFJYRLBAANKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-6-nitrotoluene, 3-nitro-o-toluidine, benzenamine, 2-methyl-3-nitro, o-toluidine, 3-nitro, 2-methyl-3-nitro-aniline, 1-amino-2-methyl-3-nitrobenzene, 2-nitro-6-aminotoluene, 2-methyl-3-nitrobenzenamine, 2-methyl-3-nitro-phenylamine, 2-methyl-3-nitrophenyl amine
PubChem CID 11783
IUPAC navn 2-methyl-3-nitroanilin
SMIL CC1=C(N)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-nitroaniline
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 87 °C til 91 °C
Farve Grøn-gul til gul
Kogepunkt 305 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(NO2)NH2
Mængde 25 g
Beilstein 12, 848
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: frit opløselige i ethanol og ether
Formel vægt 152.15
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver