Få mere at vide
2-methyl-3-furaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10357504
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10357504 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10141364 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10357504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC55404CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 5612-67-9
Molekylær formel C6H6O2
Molekylvægt (g/mol) 110.112
MDL nummer MFCD09702375
InChI nøgle WBFUBNWKSDINIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-furaldehyde, 3-formyl-2-methylfuran, 3-furancarboxaldehyde, 2-methyl, 2-methylfuran-3-aldehyde, 2-methylfuran-3-carboxaldehyde
PubChem CID 12735590
IUPAC navn 2-methylfuran-3-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=CO1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-furaldehyde
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 110.11
Procent renhed 97%